主要文件
1.93011
Supelco
柠檬酸 一水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Citric acid monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93011.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 20
1.93011.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
345.0 °F - closed cup
閃點(°C)
173.9 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.