主要文件
178481
Sigma-Aldrich
转铁蛋白,Apo-,低内毒素级,来源于人血浆
别名:
转铁蛋白,Apo-,低内毒素级,来源于人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
<0.1 EU/mg Endotoxins
顏色
white
pI 
5.8
溶解度
water: 10 mg/mL
正離子痕跡
Fe: ≤0.01%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
从人血浆中分离的天然脱铁转铁蛋白。转铁蛋白是一种参与铁结合和转运的血清蛋白。基本上不含铁。检测细胞培养物。
从人血浆中分离的天然脱铁转铁蛋白。转铁蛋白是一种参与铁结合和转运的血清蛋白。基本上不含铁。细胞培养检测。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
从10 mM磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中冻干。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存1年。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3