主要文件
1.70398
Supelco
IC多元素标准品I
F⁻ = 100 mg/l, Cl⁻ = 250 mg/l, NO₃⁻, SO₄²⁻ = 500 mg/l, PO₄³⁻ = 1000 mg/l in H₂O Certipur®
别名:
Multi-Element Ion Chromatography Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
技術
ion chromatography: suitable
pH值
1.5 (20 °C in H2O)
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
形式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
相关类别
應用
  • IC multi-element standard solution: The research utilizes IC Multi-element Standard I for the compressed calibration in ICP-MS analysis, improving the accuracy and precision in trace element quantification, crucial for complex samples in mine residues bioleaching ([Rito et al., 2022](https://doi.org/10.1038/s41598-022-19620-8)).
聯結
访问 IC离子色谱 汇总页面 了解更多
分析報告
测定方法:离子色谱法
方法的准确度:+/- 2 %
浓度     β (F⁻):95 - 105 mg/l
(可追溯至NIST)
浓度     β (Cl⁻):240 - 260 mg/l
(可追溯至NIST-SRM 999b)
浓度     β (NO₃⁻):475 - 525 mg/l
(可追溯至NIST-SRM 723d)
浓度     β (SO₄²⁻):475 - 525 mg/l
(可追溯至NIST-SRM 682)
浓度     β (PO₄³⁻):960 - 1040 mg/l
(可追溯至NIST SRM 84L)
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany