文件
168356
Millipore
硫酸铵
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
别名:
硫铵石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352314
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 1 M
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1