主要文件
1.50960
Supelco
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L20
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
包装
10 pak of
标记范围
8% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
0.4 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
Diol bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC保护柱
LiChrospher® DIOL具有极性和疏水性,因此在正相应用中可以用作 LiChrospher Si 60的极性较小的替代品,在反相应用中可以作为 LiChrospher RP-8的疏水性较小的替代品。LiChrospher DIOL 也适用于排阻色谱。将该吸附剂装入LiChroCART 4-4 HPLC保护柱中,与LiChroCART HPLC柱(装有LiChrospher DIOL,5µm)连接使用。连接是通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成
应用
  • 通过柱切换毛细管液相色谱-电喷雾电离质谱法进行乙二醛DNA加合物候选生物标志物的灵敏测定。: 本研究描述了在柱切换毛细管液相色谱中使用LiChrospher 100 ®DIOL(5µm)来测定乙二醛DNA加合物,这种加合物是DNA损伤的潜在生物标志物。 该方法结合了高灵敏度和电喷雾电离质谱进行精确分析,突出了其在生物标志物研究和分析化学中的应用(Olsen et al., 2008)。
分析说明
选择性:通过测试
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany