product name
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L20
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
Diol bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® DIOL 具有极性和疏水性,因此在正相应用中可以用作 LiChrospher Si 60 的极性较小的替代品,在反相应用中可以作为 LiChrospher RP-8 的疏水性较小的替代品。LiChrospher DIOL 也适用于排阻色谱。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 70 bar
理论板数( N/m)(2-苯并蒽): ≥ 40000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量因子(2-苯并蒽):0.5 - 1.5
理论板数( N/m)(2-苯并蒽): ≥ 40000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量因子(2-苯并蒽):0.5 - 1.5
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany