主要文件
58201C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
别名:
Diol Bonded Phase HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOSIL LC-Diol HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L20
产品线
SUPELCOSIL
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
标记范围
3.5% carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.8 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
diol phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
pH值范围
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LC-Diol 色谱柱可用于通过凝胶过滤色谱分离蛋白质。当使用缓冲盐溶液作流动相时,二醇基键合相能有效屏蔽表面硅羟基,避免了硅羟基与蛋白质的相互作用。二醇基柱的一个为众人所熟知的应用是,在正相条件下分离固醇和类固醇。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)