主要文件
1.50832
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
12.5% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂装在 LiChroCART 250-4 HPLC 柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 90 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):0.8 - 2.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13