Key Documents
1.50437
Supelco
SeQuant ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 20 mm x 2.1 mm Guard Column (3 pc)
别名:
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SeQuant ZIC®-pHILIC保护柱 20 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L122
產品線
SeQuant
特點
endcapped: no
參數
200 bar pressure
50 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
2 cm × 2.1 mm
基質
polymeric particle platform
基質活性組
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值
2-10
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant ZIC®-pHILIC亲水作用色谱保护柱可保护您的分析分离柱免受污染。SeQuant ZIC®-pHILIC固定相具有与硅胶基材ZIC®-HILIC色谱柱同样的强极性、键合、永久性两性离子修饰基团。因此也具有同样的选择性,但是相应地损失了流速范围和分离效率,是聚合物材料的一般性能。这种更耐用的载体支持的pH范围更大,适合某些特别应用。SeQuant ZIC®-pHILIC HPLC色谱柱适合用于通过极端条件洗脱的极性亲水物质分离。这种聚合物基材色谱柱具有出色的pH(2-10)稳定性,拥有高密度键合、电荷1:1平衡的两性离子官能团,实现直接、重现性分离,更宽的pH范围带来最佳分离选择性和检测灵敏度。此外,SeQuant ZIC®-pHILIC色谱柱可最大程度减低对离子高度敏感的蒸发检测技术(如电喷雾检测器/CAD)的背景噪音。SeQuant ZIC®-pHILIC色谱柱提供5 μm聚合物颗粒,以及各种分析尺寸。极性亲水化合物分离还可选择硅胶基质的SeQuant ZIC®-HILIC色谱柱(相同的官能团)和SeQuant ZIC®-cHILIC色谱柱(互补选择性)。详见Supelco HPLC色谱柱系列和方法开发资料:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实用指南——方法开发指南
分析報告
性能检测胞嘧啶
目视控制(用于递送):符合
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany