产品名称
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
物料
PEEK-lined stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L114
产品线
SeQuant®
特点
endcapped: no
参数
500 bar pressure
70 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
ZIC-HILIC bonding phase
粒径
5 μm
孔径
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
储存温度
no temp limit
一般描述
SeQuant® ZIC®-HILIC 柱 用于截留和分离所有类型的极性亲水化合物,可实现高选择性、可重现性、稳定的色谱分析。 二氧化硅基ZIC®-HILIC吸附剂有键合的固定相,该固定相由高极性永久两性离子组成。1:1 两性离子电荷平衡有利于分析选择性,使得ZIC®-HILIC柱总体呈电中性,并带有重要的弱离子相互作用。方法开发过程中不依赖于pH的永久两性离子有利于调节 ZIC®-HILIC 柱的选择性,确保洗脱剂优化过程中只有分析物(而不是柱)受到影响。.该柱200 Å 的孔径令其特别适合于在HILIC条件下分离较大的极性分子。柱尺寸为150 mm 长x 2.1 mm 内径,是以标准HPLC 仪分离极性化合物的最佳选择。由于其有利的截留特性和稳定的性能,SeQuant® HILIC 柱在全球无数实验室中备受青睐。 例如,美国食品药品监督管理局推荐采用SeQuant®ZIC®-HILIC 分析三聚氰胺和相关物质。SeQuant®HILIC柱具有良好的稳定性和低流失率。这些特点令其特别适合于LC-MS应用,在这些应用中高背景噪音会导致信号抑制和对定量测定的干扰,同时增加仪器磨损。高稳定性令这些高效的HILIC柱也适合传统HPLC应用。了解更多有关Supelco HPLC柱系列和方法开发的信息:手册:HPLC 和 UHPLC Column 柱选择指南 手册:HPLC实用指南- 方法开发指南
分析说明
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 60000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律信息
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
其他客户在看
实验方案
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid