Key Documents
1.18303
Supelco
丁烷-1-磺酸钠盐
for ion pair chromatography LiChropur
别名:
丁烷-1-磺酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NaO3S
CAS号:
分子量:
160.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
219-201-1
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
技術
ion pair chromatography: suitable
透射率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH值
5.0-7.0 (100 g/L in H2O)
mp
>310 °C
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
一般說明
1-丁烷磺酸钠盐常用作离子对色谱(IPC)中的离子对试剂。
應用
1-丁烷磺酸钠盐可用作 生物胺(BA)测定中的离子对试剂:
  • 通过离子对色谱结合电位检测器测定西红柿。
  • 通过HPLC结合电位检测器进行酒精饮料食品的质量控制。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
HPLC-potentiometric method for determination of biogenic amines in alcoholic beverages: A reliable approach for food quality control
Gil RL, et al.
Food Chemistry, 372, 131288-131288 (2022)
Determination of biogenic amines in tomato by ion-pair chromatography coupled to an amine-selective potentiometric detector
Gil R, et al.
Electrochimica Acta, 378, 138134-138134 (2021)