主要文件
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
别名:
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NaO3S
CAS号:
分子量:
160.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
219-201-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
mp
>310 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3