主要文件
1.18306
Supelco
庚烷-1-磺酸钠盐
for ion pair chromatography LiChropur
别名:
庚烷-1-磺酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NaO3S
CAS号:
分子量:
202.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
245-210-5
NACRES:
NB.21
质量水平
方案
≥99% (acidimetric)
技术
ion pair chromatography: suitable
透射比
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH值(酸碱度)
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
堆积密度
391 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
庚烷-1-磺酸钠盐通常被用作反相液相色谱(RPLC)中的离子对试剂,以改善分析物的分离和保留。
应用
庚烷-1-磺酸钠盐可以用作高效液相色谱法中水溶性维生素测定的流动相成分。
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
Development and validation of eco-friendly liquid chromatographic and spectrophotometric methods for simultaneous determination of coformulated drugs: phenylephrine hydrochloride and prednisolone acetate
Mostafa NM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(6), 1761-1770 (2017)