产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 100 tests
特殊分析物
phosphate
测量范围
1.0-100.0 mg/L (PO4-P)
2-229 mg/L (P2O5)
3-307 mg/L (PO43-)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Phosphomolybdenum blue)
储存温度
15-25°C
相关类别
一般描述
该方法类似于EPA 365.2+3、APHA 4500-P E和DIN EN ISO 6878。
Spectroquant® 磷酸盐试剂测试可以准确定量磷酸盐。磷酸盐水平升高可能导致水体富营养化,这对环境会构成威胁。因此,许多国家管控饮用水和废水中的磷酸盐浓度。
进一步的应用为食物&、饮料(如啤酒)以及环境和农业样品(如土壤)中磷酸盐的测定。
该Spectroquant® 试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.