主要文件
1.14661
Supelco
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.25-3.0 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
别名:
磷酸盐目测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
淡水和海水的磷酸盐测试, colorimetric, 0.25-3.0 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
特殊分析物
phosphate
质量水平
测量范围
0.25-3.0 mg/L (PO43-)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:使用色卡的比色法 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 mg/l PO43- MQuant®
该MQuant®磷酸盐测试(原MColortest®)适用于使用简单易用的比色卡进行比色法检测。将试剂添加至样品中,从而产生呈色反应。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可测定浓度。
分析说明
应用测试符合
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1