主要文件
1.15926
Sigma-Aldrich
Phloxin B(C.I.45410)
for microscopy Certistain®
别名:
Phloxin B(C.I.45410)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H2Br4Cl4Na2O5
CAS号:
分子量:
829.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116130
EC索引号:
242-355-6
质量水平
表单
solid
效能
2870 mg/kg LD50, oral (Rat)
组成
Dye, ≥80% gravimetric
pH值(酸碱度)
9.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
溶解性
100 g/L
堆积密度
650 kg/m3
εmax
930-1400 at 546-550 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].Brc1c2c(cc(c1[O-])Br)C4(OC(=O)c5c4c(c(c(c5Cl)Cl)Cl)Cl)c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)O2
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
干染料荧光桃红B(颜料索引号C.I.45410),显微检查用,Certistain®品牌,可用于制备人源组织切片的细胞质染色液。主要用于组织学实验室常规进行的苏木精-伊红(H&E)概述染色。曙红和荧光桃红与带正电荷的血浆蛋白结合。两种染料的结合导致组织中颜色范围更宽。作为Certistain®染料,它已根据最高标准和严格的规格进行了化学质量认证。作为IVD产品并获得CE认证,它可以轻松地用于诊断和实验室认证。有关更多细节,请参阅使用说明(IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
染料含量(重量分析): ≥ 80 %
鉴别(紫外/可见光谱):通过测试
最大吸收λ 最大值(乙醇 50 %):546 - 550 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax; 0.005 g/l;乙醇 50 %)。930 - 1400
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 10 %
适用于显微镜检查:通过测试
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2