Merck
H3136
Sigma-Aldrich
苏木精
certified by the BSC
别名:
苏木精
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O6 · xH2O
CAS号:
分子量:
302.28 (anhydrous basis)
颜色索引号:
75290
Beilstein:
91400
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
Agency
certified by the BSC
质量水平
表单
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
苏木精是从墨水树(Heamatoxylum campechianum)中提取的嗜碱性染料。它可与酸性化合物特异性结合,因此可用于染色含有酸性物质的细胞核:DNA和RNA。苏木精被氧化后会形成苏木素,呈浅蓝紫色。在光学显微镜下的组织学研究中,苏木精经常与曙红一起使用。
应用
苏木精已用于:
  • 可视化解剖特,检测脑干样品中与导水管周围灰色区域相邻的核蓝斑核
  • 用作核复染剂用苏木精试剂复染脂肪细胞可视化核
  • 染色肺组织以进行组织学分析
适用性
经认证可用于Weigert′s苏木精铁、Mayer′s血红素、Harris血红素和Heidenhain′s技术
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Histologic validation of locus coeruleus MRI contrast in post-mortem tissue.
Keren NI
Neuroimage, 113, 235-235 (2015)
Expression of matrilin-2 in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma
Szabo E, et al.
Pathology Oncology Research, 14(1), 15-22 (2008)
Expression of matrilin-2 in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
Szabo E
Pathology Oncology Research, 14, 15-15 (2008)
Techniques in Aquatic Toxicology (2005)
S-nitrosylation of fatty acid synthase regulates its activity through dimerization.
Choi MS
Journal of Lipid Research, 57, 607-607 (2016)