Key Documents
1.14410
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test Kit, colorimetric
0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO₂), MQuant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
硅酸盐(硅酸)测试, colorimetric, 0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
silicate
品質等級
測量範圍
0.01-0.25 mg/L (Si)
0.02-0.53 mg/L (SiO2)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:使用色卡和带有长试管的比色架进行比色 0.01-0.02-0.04-0.06-0.08-0.10-0.15-0.20-0.25 mg/l Si 0.02-0.04-0.09-0.13-0.17-0.21-0.32-0.43-0.53 mg/l SiO₂ MColortest®
该MQuant®硅酸盐(硅酸)测试(原MColortest®)适用于测定以下水中的硅酸盐,如:
  • 地下水、地表水和海水
  • 饮用水和矿泉水
  • 工业水和工艺用水
  • 锅炉用水和锅炉给水
  • 废水和渗透水
方法
在硫酸溶液中,二氧化硅离子与钼酸根离子反应形成黄色的杂多酸。该化合物被还原成硅钼蓝。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色场,可以半定量测量硅酸盐浓度。印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
测量范围广,长试管亦能快速响应。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18323延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。 
分析報告
应用测试符合
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3