产品名称
总硬度测试, titrimetric, for use with MQUANT®
特殊分析物
calcium, magnesium
质量水平
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
titrimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:用滴瓶MQuant进行滴定®
该MQuant®总硬度测试(原MColortest®)适用于使用方便的滴瓶进行滴定法检测。可用于检测:
分析方法
钙离子和镁离子与指示剂反应形成红色络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为绿色。根据滴定溶液的消耗量测定总硬度。
- 地下水、地表水和海水
- 水产养殖水
- 饮用水和矿泉水
- 游泳池水
- 锅炉水
分析方法
钙离子和镁离子与指示剂反应形成红色络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为绿色。根据滴定溶液的消耗量测定总硬度。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2