等级
NMR grade
质量水平
表单
liquid
技术
NMR: suitable
pH值(酸碱度)
7 (20 °C in H2O)
沸点
101 °C/1013 hPa
mp
3.8 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O([2H])[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
一般描述
大量的MagniSolv 氘化溶剂具有极低的残留水量、优异的化学纯度和最高的同位素富集度,可以满足研究人员最苛刻的要求。根据NMR光谱仪的应用和灵敏度,我们提供氘化度在98%至99.96%之间的溶剂。针对所有水溶性的氘标准产品,水含量被依据卡尔费休法和NMR方法被测量出。
应用
氧化氘氘度 min. 99.9%,用于NMR光谱 MagniSolv。CAS 7789-20-0,pH 7(H₂O,20 °C)。
分析说明
氘化度: ≥ 99.90 %
性能测试(NMR光谱):通过测试
性能测试(NMR光谱):通过测试
推荐产品
法律信息
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3