等级
NMR grade
质量水平
同位素纯度
≥99.95 atom % D
表单
liquid
技术
NMR: suitable
pH值(酸碱度)
7 (20 °C in H2O)
沸点
101 °C/1013 hPa
mp
3.8 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O([2H])[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
一般描述
大量的MagniSolv 氘化溶剂具有极低的残留水量、优异的化学纯度和最高的同位素富集度,可以满足研究人员最苛刻的要求。根据NMR光谱仪的应用和灵敏度,我们提供氘化度在98%至99.96%之间的溶剂。针对所有水溶性的氘标准产品,水含量被依据 Karl Fischer 法和 NMR 方法被测量出。
应用
- 利用大肠杆菌中的拉曼氘代稳定同位素探针(DSIP)来检测抗菌和抑菌作用模式。:该研究展示了氧化氘增强拉曼光谱在识别抗菌机制方面的新应用(Karlo et al., 2024)。
- 水滴中反应性氧化物的形成对相对湿度的依赖性。:使用包括氧化氘在内的分析技术,考察相对湿度如何影响水滴中反应性氧化物的产生(Mofidfar et al., 2024)。
- 非靶向代谢组学的亲水性相互作用液相色谱-氢/氘交换质谱(HILIC-HDX-MS)。:该研究提出了一种整合氧化氘进行非靶向代谢组学分析的方法,为生化分析提供了一种全面的方法(Cajka et al., 2024)。
- 用差示扫描量热法和(2)H核磁共振波谱法观察聚丙二醇二酯的血液相容性及其水结构。:探索聚合物与水之间的相互作用,其中氧化氘在提高核磁共振波谱的灵敏度方面起着至关重要的作用(Mochizuki et al., 2024)。
分析说明
氘化度: ≥ 99.95 %
性能测试(NMR 光谱):通过测试
性能测试(NMR 光谱):通过测试
推荐产品
法律信息
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3