主要文件
1.12379
Sigma-Aldrich
Titanium
fine powder 98+
别名:
Titanium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ti
CAS号:
分子量:
47.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141746
EC索引号:
231-142-3
NACRES:
NA.22
质量水平
自燃温度
300-450 °C
pH值(酸碱度)
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
密度
4.5 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1260 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity (RFA): passes test
Assay (cerimetric): ≥ 98
Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg