112196
1.12196
别名:
Indium
1 of 10
Sigma-Aldrich
264113
铟
57083
277959
Supelco
1.07806
Tin
243434
锡
1.11355
ICP多元素标准溶液IV
204692
326615
265640
1.00441
硝酸,65%
200
solid
2000 °C
7.31 g/cm3 at 20 °C
no temp limit
[In]
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
催化剂_Buchwald催化剂和配体_光催化剂-默克生命科学
无机催化剂_非均相催化剂_天然催化剂_化学试剂-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
334065
三氯化铟