powder
自燃温度
700 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
4000 °C/1013 hPa
mp
2075 °C
密度
1.73 g/cm3 at 15 °C
堆积密度
200‑300 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
应用
- 1, 4, 2, 5-二氮二硼烷中的两亲性硼:研究了两亲性硼化合物的独特电子性质,提出了在有机合成和材料科学中的潜在应用(B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016)。
- 硼的拟金属化学:讨论了硼在化学反应中模仿金属行为的能力,为其在催化和材料科学中的广泛应用提供了启示(MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019)。
分析说明
鉴别:通过测试
Mg(镁): ≤ 1.0 %
粒度(d50):约2 µm
Mg(镁): ≤ 1.0 %
粒度(d50):约2 µm
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg