主要文件
1.12097
Sigma-Aldrich
powder 99+
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr
CAS号:
分子量:
52.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141709
EC索引号:
231-157-5
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
沸点
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
密度
7.20 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(氧化): ≥ 99.0 %
粒径(< 0.315 mm): ≥ 99
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg