主要文件
1.09511
Supelco
醋酸铅(II)试纸
roll L 4.8 m, MQuant®
别名:
醋酸铅(II)试纸, 醋酸铅(II)试纸化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NB.35
描述
semi-quantitative
质量水平
产品线
MQuant®
表单
solid
特殊分析物
sulfide
包装
pkg of 3 rolls
卷筒长度
4.8 m
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
卷长 4.8 m
用醋酸铅(II)试纸测定硫化物和硫化氢。与硫化物接触,形成棕黑色的硫化铅。这是一张定性试纸,用来判断样品中是否含有硫化物。对于半定量或定量结果,请考虑使用MQuant®或Spectroquant®产品组合进行测试。
分析说明
应用测试:符合
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3