产品名称
Titriplex® III溶液, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol®
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
应用
- Titriplex III用于紧急输血和凝血障碍患者的交叉配血的用途: 展示了Titriplex III在关键医疗环境中的应用,尤其是确保输血相容性的应用,这对紧急医疗程序至关重要(Fischer & Busch, 1960).
- 乙二胺四乙酸钠盐(Titriplex III)作为抗凝剂的临床应用: 重点介绍了在医学检查和治疗期间Titriplex III防止凝血提高临床实践安全性和有效性的作用(Dettori, 1958).
- 以Titriplex III和指示剂缓冲片测定血液中的钙: 这项研究展示了Titriplex III在生化分析中的用途,尤其是精确测定血液钙水平的用途,血钙测定是各种诊断活动中的一个重要过程( Steber, 1956).
法律信息
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine