文件
1.09987
Supelco
Copper standard
1000 mg Cu, (CuCl₂ in H₂O) Titrisol®
别名:
Copper Reference Standard for ICP/AAS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
concentrate
濃度
1000 mg Cu in H2O
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
pH值
3.2 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
content (Cu): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3