product name
偶氮砷 III, calcium-sensitive dye
品質等級
形狀
powder
技術
titration: suitable
雜質
<0.1% Ca
顏色
brown to very dark brown, and Black
mp
>320 °C (lit.)
溶解度
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
λmax
530 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4[As](O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI 密鑰
UQHVTNUJRKELCE-NBHCHVEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门