主要文件
1.09479
Supelco
溶解在油中的多元素标准品III
900 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
别名:
Oil-dissolved Multi-element Standard for ICP/AAS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
酶委員會索引編號:
232-384-2
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
濃度
900 ppm in oil
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
運動黏度
200 cSt(40 °C)
bp
<300 °C
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Ag(银):885 – 915
Al(铝):885 – 915
B(硼):885 – 915
Ba(钡):885 – 915
Ca(钙):885 – 915
Cd(镉):885 – 915
Cr (铬):885 – 915
Cu(铜):885 – 915
Fe(铁):885 – 915
Mg(镁):885 – 915
Mo(钼):885 – 915
Mn(锰):885 – 915
Na(钠):885 – 915
Ni(镍):885 – 915
P(磷):885 – 915
Pb(铅):885 – 915
Si(硅):885 – 915
Sn(锡):885 – 915
Ti(钛):885 – 915
V(钒):885 – 915
Zn(锌):885 – 915
测定方法:ICP OES, ICP MS, GFAA
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available