产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
6.0 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
该缓冲液(柠檬酸/氢氧化钠)采用优质试剂和高纯度的溶解用水,通过重量法制备而成。它已经过ISO/IEC 17025和ISO 17034认可校准实验室的质控和验证。其pH值根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用复合玻璃电极,参照DIN 19266认证一级参考标准品测定为6.00(20°C)。产品上的标签遵循 ISO 指南 31,包含订单号、产品描述、批号、有效期和安全数据等信息。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
应用
柠檬酸/氢氧化钠认证缓冲溶液用于各种分析程序中pH测量仪器的校准、鉴定和监测。
特点和优势
- 即用型溶液,已实行符合ISO指南35的全面的稳定性研究
- 密封瓶装,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
- 3年保质期有助于长期使用
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
- 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1