Merck
NIST683
锌金属
NIST® SRM 683
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
包裝
pkg of block
製造商/商標名
NIST®
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
技術
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
其他說明
已通过下列分析物验证。
铅(Pb), 铜(Cu), 铁(Fe), 银(Ag),镉(Cd), 铊(Tl), 锡(Sn)
提供下列分析物的参考值。
砷(As),镓(Ga),铟(In),锰(Mn),钼(Mo),铑(Rh),钪(Sc),钒(V),钨(W)
如需查看证书数值及详情,请参见nist.gov/SRM。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)