主要文件
1.08426
Supelco
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
别名:
Titriplex® V
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H23N3O10
CAS号:
分子量:
393.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-652-8
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reaction type: Complexometric reactions
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
>206 °C (Decomposition)
溶解性
4.8 g/L
堆积密度
580 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(配位滴定法,以无水物质计算): ≥ 99 %
鉴别(红外光谱):通过测试
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
铁(Fe): ≤ 0.001 %
硫酸灰分: ≤ 0.1
水(根据卡尔费休法): ≤ 0.5
法律信息
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
392.0 °F - closed cup
闪点(°C)
200 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3