文件
1.06596
Supelco
高碘酸钠
extra pure
别名:
(偏)高碘酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaIO4
CAS号:
分子量:
213.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
品質等級
pH值
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
標靶器官
thymus gland
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3