文件
1.06580
Supelco
二水合磷酸氢二钠
for analysis EMSURE®
别名:
磷酸钠 二元 二水合物, 磷酸一氢钠,磷酸氢二钠, sec-磷酸钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
177.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-448-7
NACRES:
NA.21
等級
Laboratory Reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (acidimetric)
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
93 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
體積密度
850‑1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代:1.06580.9057; SX0713; SX0713-5
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99
鉴别:通过测试
pH值(5 %;水):9.0 - 9.2
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0003 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
查看所有结果