主要文件
1.05700
Millipore
L-赖氨酸盐酸盐
for biochemistry
别名:
L-赖氨酸盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15ClN2O2
CAS号:
分子量:
182.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
211-519-9
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
品質等級
效力
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
體積密度
360 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
分析報告
含量测定(高氯酸滴定,以干燥物质计算): ≥ 99.0%
鉴别(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色细粉末
溶液外观(1 mol/l,水):无色透明
比旋度(α 20/D,50  g/l,1 mol/l盐酸,以干燥品计):+20.3 - +21.3
紫外吸收(260 nm;1 mol/l;1 cm;水): ≤ 0.20
紫外吸收(280 nm;1 mol/l;1 cm;水): ≤ 0.25
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Co(钴): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.01 %
Zn(锌): ≤ 0.0005 %
外来氨基酸: ≤ 0.3 %
其他茚三酮阳性物质: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C;3 h): ≤ 0.4 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2