Key Documents
1.05397
Millipore
GranuCult® plus 麦芽提取物肉汤
for yeasts, for molds, suitable for microbiology
别名:
酵母和霉菌培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
酶委員會索引編號:
232-310-9
NACRES:
NA.74
生物源
plant
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® plus
儲存條件
dry media (Keep tightly closed.)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
yellow-brown
pH值
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
17 g/L
體積密度
590 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
GranuCult® plus 麦芽提取物肉汤含有多糖,多糖可作为能量来源,并使培养基呈酸性。真菌蛋白胨可作为氮源。乳酸、酒石酸或抗生素抑制细菌生长,并使培养基更具选择性。培养基的pH值应调整为3.5,以获得真菌总数并抑制细菌菌群生长。可以针对黄曲霉的选择性培养对麦芽提取物肉汤进行改良 。此外,向麦芽提取物培养基中添加某些指示染料可区分酵母菌和细菌菌落。
應用
麦芽提取物肉汤用于各种材料中真菌、酵母菌和霉菌的检测、分离和计数,特别适合酵母菌和霉菌,还可培养用于微生物维生素测定的试验菌株。
特點和優勢
  • GranuCult®提供优质的颗粒培养基
  • 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
  • 高批间重现性
  • 保质期长达5年
  • 测试菌株数超出了所有监管要求
  • 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
分析報告
外观(净度):透明
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):4.6-5.0
根据最新版本的 DIN EN ISO 11133 进行生长促进测试。
生长(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):好至非常好
生长(酿酒酵母 ATCC 9763(WDCM 00058)):好至非常好
生长(酿酒酵母 ATCC 9080):好至非常好
生长(Geotrichum candidum DSM 1240):好至非常好
生长(Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):好至非常好
生长(Penicillium commune ATCC 10428):好至非常好
生长(巴西曲霉(原黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):好至非常好
生长(Trichophyton ajelloi ATCC 28454):好至非常好
孵育: 在 26 ± 2 °C 下 7 天,需氧的
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3