主要文件
1.05050
SAFC
碘酸钾
extra pure FCC
别名:
Potassium iodate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
IKO3
CAS号:
分子量:
214.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-831-9
管理合规性
FCC
质量水平
表单
crystalline
pH值(酸碱度)
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
溶解性
92 g/L
密度
3.98 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
2000 kg/m3
应用
food and beverages
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般描述
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
应用
Potassium iodate extra pure is used as a reagent and as food additive.
法律信息
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
应用
产品编号
说明
价格
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash