主要文件
1.04926
Supelco
碳酸钾-1.5-水合物
99.995 Suprapur®
别名:
碳酸钾-1.5-水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CK2O3 · 1.5H2O
CAS号:
分子量:
165.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
209-529-3
NACRES:
NA.21
质量水平
描述
for inorganic trace analysis
方案
99.995%
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
891 °C (anhydrous substance)
溶解性
1300 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K].[K].OC(=O)O.O
InChI
1S/CH2O3.2K.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2
InChI key
DQBSRQFEADGUIW-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.995 %
K₂CO₃ 含量: ≥ 80.0 %
氯化物(Cl): ≤ 10 ppm
氟化物(F): ≤ 5 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.05 ppm
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 10 ppm
Al(铝): ≤ 0.05 ppm
As(砷): ≤ 0.05 ppm
B(硼): ≤ 0.5 ppm
Ba(钡): ≤ 5.0 ppm
Ca(钙): ≤ 0.50 ppm
Cd(镉): ≤ 0.010 ppm
Ce(铈): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.010 ppm
Cr(铬): ≤ 0.010 ppm
Cu(铜): ≤ 0.010 ppm
Eu(铕): ≤ 0.010 ppm
Fe(铁): ≤ 0.05 ppm
Hg(汞): ≤ 0.05 ppm
La(镧): ≤ 0.010 ppm
Li(锂): ≤ 0.2 ppm
Mg(镁): ≤ 0.10 ppm
Mn(锰): ≤ 0.050 ppm
Na(钠): ≤ 10 ppm
Ni(镍): ≤ 0.050 ppm
Pb(铅): ≤ 0.010 ppm
Sc(钪): ≤ 0.010 ppm
Sm(钐): ≤ 0.010 ppm
Sr(锶): ≤ 0.50 ppm
Tl(铊): ≤ 0.01 ppm
Y(钇): ≤ 0.010 ppm
Yb(镱): ≤ 0.010 ppm
Zn(锌): ≤ 0.050 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1