About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2
CAS号:
分子量:
68.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161703
EC索引号:
206-019-2
NACRES:
NB.21
推荐产品
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽压
0.003 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (perchloric acid titration)
表单
solid
自燃温度
480 °C
效能
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH值(酸碱度)
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
沸点
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
转变温度
flash point 145 °C
溶解性
633 g/L
密度
1.233 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500‑600 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(高氯酸滴定): ≥ 99
鉴别(红外光谱):通过测试
pH值(5 %;水):9.5-11.0
熔点:90 - 92
UV/VIS光谱:符合
Fe(铁): ≤ 0.001 %
硫酸灰分: ≤ 0.1
水(根据卡尔费休法): ≤ 0.2
符合ACS
鉴别(红外光谱):通过测试
pH值(5 %;水):9.5-11.0
熔点:90 - 92
UV/VIS光谱:符合
Fe(铁): ≤ 0.001 %
硫酸灰分: ≤ 0.1
水(根据卡尔费休法): ≤ 0.2
符合ACS
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
293.0 °F - closed cup
闪点(°C)
145 °C - closed cup