主要文件
4015
Millipore
咪唑
ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
别名:
咪唑,ULTROL®级, 1,3-氮杂-2,4-环戊二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2
CAS号:
分子量:
68.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥99% (1H-NMR)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pKa (20 °C)
7.0
溶解度
water: 100 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals: <1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI 密鑰
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
在6.2-7.8的pH范围内有效。
在6.2-7.8的pH范围内的优异缓冲液。在 20°C 下的 pKa 为7.0。
應用
  • Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm.: Utilizing imidazole-based frameworks, specifically ZIF-67, this study showcases the effectiveness of imidazole structures in adsorbing and removing industrial dyes from water, highlighting environmental applications of imidazole in water treatment processes (Xiong C et al., 2024).
警告
毒性:腐蚀性(L)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup