主要文件
8.18247
Sigma-Aldrich
氯化铜(II)
for synthesis
别名:
氯化铜(II), 氯化铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Cu
CAS号:
分子量:
134.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-210-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
498 °C (decomposes)
溶解性
620 g/L
密度
3.39 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1200 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cu+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
应用
  • 有机合成的催化增强:该研究探索了氯化铜(II)作为催化剂在4-磺酰-1,2,3-三唑合成中的应用,突出了其在顺序好氧铜催化磺化和Dimroth环化中的作用,为药物化学和材料科学中的三唑框架提供了一种可靠的构建方法(Van Hoof et al., 2021)。
分析说明
测定(碘量法,以无水物计): ≥ 98.0 %
干燥失重(250 °C,2 h): ≤ 5.0 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3