Key Documents
1.02052
SAFC
水合醋酸钙
extra pure
制药生产
别名:
Calcium acetate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Ca · x H2O
分子量:
158.17 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-540-9
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
680-730 °C
效力
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
400 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-30°C
相关类别
一般說明
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
應用
Calcium acetate hydrate is used as a pH modifier and stabilizer in pharmaceutical processes.
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1