主要文件
1.01746
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
亚硫酸盐测试, photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 150 tests
特殊分析物
sulfite
测量范围
0.8-48.0 mg/L (SO2)
1.0-60.0 mg/L (SO32-)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Ellman’s reagent)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,1.0 - 60.0 mg/l SO₃²⁻ 0.8 - 48.0 mg/l SO₂ Spectroquant®
Spectroquant® Sulfite Reagent Test亚硫酸盐测试盒(试剂版)可准确测定水相样品和食品饮料(如啤酒)中的亚硫酸盐含量。
方法原理:在中性溶液中,亚硫酸根离子与2,2’-二硝基-5,5’-二硫代苯甲酸(Ellman’s试剂)反应形成有机硫代硫酸盐。该反应可释放巯基,通过光度法测定含量。
Spectroquant® Reagent Test试剂版测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
方法:使用2,2'-二硝基-5,5'-二硫代二苯甲酸 (埃尔曼试剂)的光度测定