主要文件
1.01737
Supelco
八水合氢氧化钡
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
八水合氢氧化钡, 苛性重晶石,八水合氧化钡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ba(OH)2 · 8 H2O
CAS号:
分子量:
315.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
EC索引号:
241-234-5
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
solid
效能
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
pH值(酸碱度)
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
78 °C
密度
2.18 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
900‑1100 kg/m3
痕量阴离子
carbonate (as BaCO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfide (S2-): ≤0.0005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
应用
  • Determination of phosphorylated and O-glycosylated sites by chemical targeting (CTID) at ambient temperature.: 本研究探讨了使用化学靶向来识别磷酸化和 O-糖基化位点——这对于理解蛋白质修饰至关重要。氢氧化钡因其在环境温度条件下的有效性而被选中,有助于提高分析方法的效率(Hathaway, 2007)。
  • Wet-chemical synthesis of crystalline BaTiO3 from stable chelated titanium complex: formation mechanism and dispersibility in organic solvents.: 本研究介绍了 BaTiO3 的湿化学合成,重点介绍了其形成机理及其分散性。氢氧化钡在稳定螯合钛复合物方面具有至关重要的作用,使其成为材料合成和分析化学中的重要成分(Pramanik et al., 2006)。
  • Synthesis and analgesic effect of normorphine-3- and -6-glucuronides.: 本文详细介绍了使用了氢氧化钡进行的去甲吗啡葡萄糖醛酸苷合成。这项研究有助于了解镇痛特性和药理相关化合物的化学合成 (Oguri et al., 1989)。
分析说明
含量(酸度): ≥ 98.0 %
溶于稀盐酸的物质: ≤ 0.005 %
碳酸盐(以 BaCO₃ 计): ≤ 2.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫化物(S): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.01 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Sr(锶): ≤ 0.5 %
对应 ACSPh Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1