Key Documents
1.00955
Supelco
1,2-二氯乙烷
EMPLURA®
别名:
1,2-二氯乙烷, 二氯化乙烯, 氯化乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2Cl
CAS号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-458-1
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.4 (20 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
87 mmHg ( 25 °C)
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
775 °F
效力
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.6 %
雜質
≤0.000002% Cd (Cadmium)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000002% Pb (Lead)
≤0.000002% Sr (Strontium)
≤0.000005% Al (Aluminium)
≤0.000005% Ba (Barium)
≤0.000005% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00002% Ca (Calcium)
≤0.00002% K (Potassium)
≤0.00003% Free chlorine (Cl)
≤0.00005% Na (Sodium)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.030% Water
顏色
APHA: ≤50
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 13 °C
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI 密鑰
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
EMPLURA®
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。借助 EMPLURA,我们提供了一系列溶剂,可用于非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用,制备实验室工作和清洁目的。EMPLURA 溶剂提供了满足最重要参数的多种规格。
規格
空气中的饱和浓度:350 g/m3(20 °C)空气
分析報告
纯度(GC)≥ 99.5 %同一性(IR)符合颜色≤ 50 Hazen可滴定酸≤ 0.0003 meq/gD密度(d20/ °C/20 °C)约 1.25游离氯(Cl)≤ 0.00003 %Al(铝)≤ 0.000005 %Ba(钡)≤ 0.000005 %Ca(钙)≤ 0.00002 %Cd(镉)≤ 0.000002 %Co(钴)≤ 0.000002 %Cr(铬)≤ 0.000002 %Cu(铜)≤ 0.000002 %Fe(铁)≤ 0.0001 %K(钾)≤ 0.00002 %Mg(镁)≤ 0.000005 %Mn(锰)≤ 0.000002 %Na (钠)≤ 0.00005 %Ni(镍)≤ 0.000002 %Pb(铅)≤ 0.000002 %Sr(锶)≤ 0.000002 %Zn(锌)≤ 0.00001 %蒸发残留物≤ 0.0020 %水
≤ 0.030 %≤ 0.030 %
汽化值:4.1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1