Key Documents
1.94607
Supelco
1,2-二氯乙烷
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
二氯化乙烯, 氯化乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2Cl
CAS号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
87 mmHg ( 25 °C)
自燃溫度
775 °F
expl. lim.
15.6 %
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI 密鑰
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup