主要文件
1.00202
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
for headspace gas chromatography SupraSolv®
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-679-5
NACRES:
NA.03
Agency
according to Ph. Eur.
according to USP
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
2.7 mmHg ( 20 °C)
产品线
SupraSolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
833 °F
效能
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
技术
GC-HS: suitable
杂质
≤0.05% Water
蒸发残留物
≤3.0 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
转变温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于顶空气相色谱(HS-GC)的SupraSolv®高纯度溶剂专用于符合ICH(国际人用药品注册技术要求协调理事会)指导Q3C“杂质:残留溶剂指导”的药物物质、辅料和药物产品残留溶剂的分析。
应用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
特点和优势
  • 对每一生产批次执行应用测试,具有高应用可靠性
  • ICH定义的残留溶剂指定浓度,具有应用导向质量
  • 具有极低RS浓度的高纯度溶剂
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
135.5 °F - closed cup
闪点(°C)
57.5 °C - closed cup