agency
BP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® API
化驗
99.5-100.5% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解度
49.2 g/L
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
體積密度
400‑600 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.04%
正離子痕跡
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1