物種活性
rat, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRIN2A(2903)
一般說明
NR2或谷氨酸受体,离子型,N-甲基D-天冬氨酸2(NMDA2;NMDAR2)与NR1亚基一起形成构成NMDA受体的异二聚体。通过选择性剪接,NR2的各种亚型被分类为NR2A至D。NMDA受体(NMDAR)被表征为谷氨酸的离子型受体。顾名思义,(NMDA(N-甲基D-天冬氨酸)是该受体的激动剂。NMDA受体的一个独特特征是,基于其对镁的灵敏度,它既是配体门控的又是电压依赖性的。NR1亚基结合甘氨酸,而NR2亚基结合谷氨酰胺进行激活。活化的NMDA受体导致打开对阳离子非选择性的离子通道。其结果是Na+和少量Ca2+离子流入细胞,K+流出细胞。NMDARs的钙通量与突触可塑性有关,突触可塑性是细胞学习和记忆的一种机制。
特異性
识别NR2A,MW ~170 kDa。
免疫原
6His标记的融合蛋白,对应于小鼠NMDA受体2A(NR2A)的氨基酸1265-1464。
應用
使用经过验证可用于IP & WB的该抗-NR2A抗体检测NR2A。
免疫沉淀:
从大鼠脑海马膜和大鼠脑微粒体制剂中提取4 µg先前批次免疫沉淀的NR2A。
从大鼠脑海马膜和大鼠脑微粒体制剂中提取4 µg先前批次免疫沉淀的NR2A。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
神经科学
品質
已通过蛋白免疫印迹对大鼠脑微粒体制剂进行了评估(目录号12-144)。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该抗体已在大鼠脑微粒体制剂(目录号12-144)中检测到NR2A。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该抗体已在大鼠脑微粒体制剂(目录号12-144)中检测到NR2A。
標靶描述
~170 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有70%储存缓冲液(0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠)和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
脑组织。
脑组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Autism-linked neuroligin-3 R451C mutation differentially alters hippocampal and cortical synaptic function.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
GluN2B subunit deletion reveals key role in acute and chronic ethanol sensitivity of glutamate synapses in bed nucleus of the stria terminalis.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Human immunodeficiency virus (HIV)-induced neurotoxicity: roles for the NMDA receptor subtypes.
The Journal of Neuroscience null
Glutamatergic transmission is sustained at a later period of development of medial nucleus of the trapezoid body-lateral superior olive synapses in circling mice.
The Journal of Neuroscience null
STIM Protein-NMDA2 Receptor Interaction Decreases NMDA-Dependent Calcium Levels in Cortical Neurons.
Cells, 9(1) (2020-01-16)
Neuronal Store-Operated Ca2+ Entry (nSOCE) plays an essential role in refilling endoplasmic reticulum Ca2+ stores and is critical for Ca2+-dependent neuronal processes. SOCE sensors, STIM1 and STIM2, can activate Orai, TRP channels and AMPA receptors, and inhibit voltage-gated channels in